5-Cloro-m-xileno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350094-5G OR350094-1G OR350094-25G
APOSOR350094-5GEA 26.1 EUR
APOSOR350094-5G APOSOR350094-1G APOSOR350094-25G
5-Cloro-m-xileno 96%
5-Cloro-m-xileno
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C
Densidad: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060273
Núm. CAS: 556-97-8