2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350102-25G
APOSOR350102-25GEA 142 EUR
APOSOR350102-25G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,5911 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052836
Núm. CAS: 23082-50-0