DL-Prolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR350110-100G
OR350110-500G
APOSOR350110-100GEA
0
EUR
APOSOR350110-100G
APOSOR350110-500G
DL-Prolina 98%
DL-Prolina
Formula:
C₅H₉NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005250 Núm. CAS: 609-36-9 |