Diphenylphosphine oxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350120-100G OR350120-25G OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA 126 EUR
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₂H₁₁OP
MW: 202,20 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002079
Núm. CAS: 4559-70-0