6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-4-methyl-2,6-pyridinediol, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-picoline, 2,6-Dihydroxy-4-methylnicotinonitrile, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
OR350133-100G OR350133-500G
APOSOR350133-100GEA 125 EUR
APOSOR350133-100G APOSOR350133-500G
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,1347 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043831
Núm. CAS: 5444-02-0