3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR350137-1G OR350137-10G OR350137-5G
APOSOR350137-1GEA 78.6 EUR
APOSOR350137-1G APOSOR350137-10G APOSOR350137-5G
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid
Formula: C₁₄H₂₃BO₂
MW: 234,15 g/mol
Pto. de fusión: 182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780212
Núm. CAS: 197223-39-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR