trans-2,5-Dimetilpiperazina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350142-100G
APOSOR350142-100GEA 60.9 EUR
APOSOR350142-100G
trans-2,5-Dimetilpiperazina 95%
trans-2,5-Dimetilpiperazina
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070516
Núm. CAS: 2815-34-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II