3,6-Dihidroxiftalonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dicyanohydroquinone, 3,6-Dihydroxyphthalonitrile
OR350148-100G OR350148-25G
APOSOR350148-100GEA 94.4 EUR
APOSOR350148-100G APOSOR350148-25G
3,6-Dihidroxiftalonitrilo
3,6-Dihidroxiftalonitrilo
Formula: C₈H₄N₂O₂
MW: 160,13 g/mol
Pto. de fusión: >230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001790
Núm. CAS: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0