2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene
OR350157-100G OR350157-5G OR350157-25G
APOSOR350157-100GEA 65.4 EUR
APOSOR350157-100G APOSOR350157-5G APOSOR350157-25G
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formula: C₂₄H₂₇NO₂
MW: 361,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059260
Núm. CAS: 6197-30-4