Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Proveedor: Apollo Scientific
OR350163-5G OR350163-25G
APOSOR350163-5GEA 58 EUR
APOSOR350163-5G APOSOR350163-25G
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086891
Núm. CAS: 5764-85-2