N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-Thr(tBu)-OH, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-threonine, FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
OR350183-100G OR350183-500G
APOSOR350183-100GEA 92.8 EUR
APOSOR350183-100G APOSOR350183-500G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formula: C₂₃H₂₇NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077075
Núm. CAS: 71989-35-0