N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350184-100G OR350184-25G OR350184-500G
APOSOR350184-100GEA 75.4 EUR
APOSOR350184-100G APOSOR350184-25G APOSOR350184-500G
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Formula: C₂₆H₃₂N₂O₆
Pto. de fusión: 129…135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037138
Núm. CAS: 71989-26-9