Ácido 4-(hidroximetil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: HMBA
OR350195-25G OR350195-5G OR350195-100G
APOSOR350195-25GEA 75.4 EUR
APOSOR350195-25G APOSOR350195-5G APOSOR350195-100G
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico 98%
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017598
Núm. CAS: 3006-96-0