[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350198-1G OR350198-5G
APOSOR350198-1GEA 68.3 EUR
APOSOR350198-1G APOSOR350198-5G
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid
Formula: C₉H₉BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739055
Núm. CAS: 891270-35-2