1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3502-5G OR3502-10G
APOSOR3502-5GEA 36.4 EUR
APOSOR3502-5G APOSOR3502-10G
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Pto. Ebullición: 63…65 °C/0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792676
Núm. CAS: 60876-70-2