2-Isopropil-4-metiltiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350201-100G OR350201-25G OR350201-500G
APOSOR350201-100GEA 42.2 EUR
APOSOR350201-100G APOSOR350201-25G APOSOR350201-500G
2-Isopropil-4-metiltiazol
2-Isopropil-4-metiltiazol
Formula: C₇H₁₁NS
MW: 141.24 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C
Densidad: 1.001 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036561
Núm. CAS: 15679-13-7
UN: 1993
ADR: 3 III