Isoindoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350210-5G OR350210-10G OR350210-1G
APOSOR350210-5GEA 46.4 EUR
APOSOR350210-5G APOSOR350210-10G APOSOR350210-1G
Isoindoline hydrochloride
Isoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. de fusión: 255…256 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03502377
Núm. CAS: 32372-82-0