4-Iodobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350215-100G OR350215-25G OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA 49.3 EUR
APOSOR350215-100G APOSOR350215-25G APOSOR350215-500G
4-Iodobenzoato de metilo
4-Iodobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016353
Núm. CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III