3-Formyl-2-picoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylnicotinaldehyde
OR350218-1G
OR350218-5G
APOSOR350218-1GEA
63.8
EUR
APOSOR350218-1G
APOSOR350218-5G
3-Formyl-2-picoline 97%
3-Formyl-2-picoline
Formula:
C₇H₇NO Densidad: 1,106 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08234911 Núm. CAS: 60032-57-7 |