Difenil(metil)amina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-N-phenylaniline
OR350227-500G
APOSOR350227-500GEA 161 EUR
APOSOR350227-500G
Difenil(metil)amina
Difenil(metil)amina
Formula: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041900
Núm. CAS: 552-82-9