α-Bromo-o-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
OR350233-100G OR350233-25G
APOSOR350233-100GEA 464 EUR
APOSOR350233-100G APOSOR350233-25G
α-Bromo-o-xileno 98%
α-Bromo-o-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Pto. Ebullición: 216…217 °C
Pto. de fusión: 16…20 °C
Densidad: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000174
Núm. CAS: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1,II