3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350252-100G OR350252-25G OR350252-5G
APOSOR350252-100GEA 89.9 EUR
APOSOR350252-100G APOSOR350252-25G APOSOR350252-5G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07082704
Núm. CAS: 6494-19-5