Ácido 3-metilcinámico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(m-Tolyl)acrylic acid
OR350254-25G OR350254-5G
APOSOR350254-25GEA 56.7 EUR
APOSOR350254-25G APOSOR350254-5G
Ácido 3-metilcinámico
Ácido 3-metilcinámico
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016844
Núm. CAS: 3029-79-6