Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350259-25G OR350259-500G
APOSOR350259-25GEA 0 EUR
APOSOR350259-25G APOSOR350259-500G
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formula: C₆H₉NO₃
Pto. Ebullición: 90 °C/ 0,1mmHg
Densidad: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080931
Núm. CAS: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3