Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350268-100G OR350268-25G OR350268-5G
APOSOR350268-100GEA 0 EUR
APOSOR350268-100G APOSOR350268-25G APOSOR350268-5G
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840484
Núm. CAS: 46004-37-9