2-(Metiltio)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxythioanisole
OR350271-25G
APOSOR350271-25GEA 120 EUR
APOSOR350271-25G
2-(Metiltio)fenol 98%
2-(Metiltio)fenol
Formula: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002211
Núm. CAS: 1073-29-6