5-Methoxynicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350274-5G
APOSOR350274-5GEA 230 EUR
APOSOR350274-5G
5-Methoxynicotinonitrile 98%
5-Methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909444
Núm. CAS: 298204-74-7