2-Metoxitiazol
Proveedor: Apollo Scientific
OR350279-25G OR350279-100G
APOSOR350279-25GEA 37.7 EUR
APOSOR350279-25G APOSOR350279-100G
2-Metoxitiazol
2-Metoxitiazol
Formula: C₄H₅NOS
Pto. Ebullición: 150…151 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631143
Núm. CAS: 14542-13-3
UN: 1993
ADR: 3,III