4-Nitrobenzofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350288-100G
OR350288-25G
OR350288-500G
APOSOR350288-100GEA
79.9
EUR
APOSOR350288-100G
APOSOR350288-25G
APOSOR350288-500G
4-Nitrobenzofenona 97%
4-Nitrobenzofenona
Formula:
C₁₃H₉NO₃ Pto. de fusión: 136…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007354 Núm. CAS: 1144-74-7 |