2-Naftaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Naftalenocarbaldehído, β-Naftaldehído
OR350292-100G
APOSOR350292-100GEA 114 EUR
APOSOR350292-100G
2-Naftaldehído
2-Naftaldehído
Formula: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Pto. Ebullición: 160…19mm °C
Pto. de fusión: 58…61 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004094
Núm. CAS: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
UN: 3335
ADR: 9,III