Ácido 3-bromo-5-metoxifenilborónico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-5-methoxyphenyl)boronic acid
OR3503-5G
APOSOR3503-5GEA 115 EUR
APOSOR3503-5G
Ácido 3-bromo-5-metoxifenilborónico 96%
Ácido 3-bromo-5-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BBrO₃
MW: 230,8516 g/mol
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369759
Núm. CAS: 849062-12-0