3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350302-25G OR350302-5G OR350302-100G
APOSOR350302-25GEA 180 EUR
APOSOR350302-25G APOSOR350302-5G APOSOR350302-100G
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
Pto. de fusión: 226…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012858
Núm. CAS: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8