1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-N-Boc-4-(4-Bromophenyl)piperidine
OR350304-5G
APOSOR350304-5GEA 105 EUR
APOSOR350304-5G
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Formula: C₁₆H₂₂BrNO₂
MW: 340,2600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878774
Núm. CAS: 769944-78-7