2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
OR350306-25G OR350306-100G
APOSOR350306-25GEA 0 EUR
APOSOR350306-25G APOSOR350306-100G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Formula: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,2700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009970
Núm. CAS: 70591-20-7