(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
H-Lys(Z)-OBzl.HCl, H-Lys(Z)-OBzl·HCl, Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride
OR350309-5G
OR350309-1G
OR350309-25G
APOSOR350309-5GEA
102
EUR
APOSOR350309-5G
APOSOR350309-1G
APOSOR350309-25G
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Formula:
C₂₁H₂₆N₂O₄·HCl MW: 406,9 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038981 Núm. CAS: 6366-70-7 |