O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
OR350311-25G OR350311-100G OR350311-5G
APOSOR350311-25GEA 159 EUR
APOSOR350311-25G APOSOR350311-100G APOSOR350311-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,148 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 34…37 °C
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01321374
Núm. CAS: 6723-30-4