Piridinio p-toluenosulfonato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
OR350313-500G
APOSOR350313-500GEA 79.9 EUR
APOSOR350313-500G
Piridinio p-toluenosulfonato 98%
Piridinio p-toluenosulfonato
Formula: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013108
Núm. CAS: 24057-28-1