Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
OR350314-100G
OR350314-25G
OR350314-5G
APOSOR350314-100GEA
306
EUR
APOSOR350314-100G
APOSOR350314-25G
APOSOR350314-5G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formula:
C₈H₁₀NO₆P·1H₂O Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00149414 Núm. CAS: 41468-25-1 |