Fenil vinil sulfona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (Vinilsulfonil)benceno
OR350320-25G OR350320-1G OR350320-5G
APOSOR350320-25GEA 65.4 EUR
APOSOR350320-25G APOSOR350320-1G APOSOR350320-5G
Fenil vinil sulfona 97%
Fenil vinil sulfona
Formula: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007554
Núm. CAS: 5535-48-8