2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
OR350324-100G OR350324-25G
APOSOR350324-100GEA 277 EUR
APOSOR350324-100G APOSOR350324-25G
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Pto. de fusión: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012827
Núm. CAS: 6622-91-9