2,3-Diaminopyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350327-1G OR350327-5G
APOSOR350327-1GEA 109 EUR
APOSOR350327-1G APOSOR350327-5G
2,3-Diaminopyrazine 97%
2,3-Diaminopyrazine
Formula: C₄H₆N₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07778385
Núm. CAS: 13134-31-1