Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350346-100G OR350346-500G
APOSOR350346-100GEA 0 EUR
APOSOR350346-100G APOSOR350346-500G
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate
Formula: C₁₀H₈O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021625
Núm. CAS: 135-55-7