Cloruro (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR350351-100G OR350351-25G
APOSOR350351-100GEA 261 EUR
APOSOR350351-100G APOSOR350351-25G
Cloruro (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico 97%
Cloruro (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula: C₁₀H₁₅ClO₃S
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064156
Núm. CAS: 21286-54-4
UN: 3261
ADR: 8,II