trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
OR350367-100G OR350367-1KG OR350367-500G
APOSOR350367-100GEA 59.6 EUR
APOSOR350367-100G APOSOR350367-1KG APOSOR350367-500G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001466
Núm. CAS: 1197-18-8