5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350369-100G OR350369-25G OR350369-500G
APOSOR350369-100GEA 120 EUR
APOSOR350369-100G APOSOR350369-25G APOSOR350369-500G
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Pto. Ebullición: 222 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006734
Núm. CAS: 10500-57-9