1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Proveedor: Apollo Scientific
OR350370-500G OR350370-1KG
APOSOR350370-500GEA 130 EUR
APOSOR350370-500G APOSOR350370-1KG
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Formula: C₂₀H₂₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210252
Núm. CAS: 70356-09-1