Tiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR350371-25G OR350371-5G
APOSOR350371-25GEA 145 EUR
APOSOR350371-25G APOSOR350371-5G
Tiazol 98%
Tiazol
Formula: C₃H₃NS
MW: 85,13 g/mol
Pto. Ebullición: 117…118 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005315
Núm. CAS: 288-47-1
UN: 1993
ADR: 3,III