Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350372-100G OR350372-25G
APOSOR350372-100GEA 97.4 EUR
APOSOR350372-100G APOSOR350372-25G
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
Formula: C₈H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001464
Núm. CAS: 2305-32-0