2-Tiouracilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350373-100G OR350373-25G OR350373-250G
APOSOR350373-100GEA 0 EUR
APOSOR350373-100G APOSOR350373-25G APOSOR350373-250G
2-Tiouracilo 99%
2-Tiouracilo
Formula: C₄H₄N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006039
Núm. CAS: 141-90-2