Ácido 3,5,6-triclorosalicílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5,6-Trichlorosalicylic Acid
OR350376-100G OR350376-25G
APOSOR350376-100GEA 48 EUR
APOSOR350376-100G APOSOR350376-25G
Ácido 3,5,6-triclorosalicílico 97%
Ácido 3,5,6-triclorosalicílico
Formula: C₇H₃Cl₃O₃
MW: 241.46 g/mol
Pto. de fusión: 209…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075245
Núm. CAS: 40932-60-3